主要文件
GF86768128
硼化钨
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
别名:
W 506010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 867-681-28
重量
200 g
最大零件尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)