主要文件
GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
别名:
CO153025
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 866-481-03
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)