主要文件
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
别名:
AU067920
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 861-760-86
长度
25 mm
直径
3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)