主要文件
GF85898480
氮化硼
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
别名:
B 603202
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 858-984-80
直径
40 mm
厚度
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)