主要文件
GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
别名:
PT025835
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
方案
99.999%
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 855-035-28
长度
0.1 m
导体直径
0.05 mm
隔离层厚度
0.009 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)