主要文件
GF85293186
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, clear amber
别名:
SU301050
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 852-931-86
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.05 mm
颜色
clear amber
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)