主要文件
GF84647469
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
别名:
ME317925
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 846-474-69
长度
200 mm
直径
25 mm
颜色
natural
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)