Merck
GF83795024
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
别名:
SN006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141745
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 837-950-24
电阻率
11 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
最大零件尺寸
45 (micron)
沸点
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)