主要文件
GF83693818
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
别名:
CU050200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
表单
foil (as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 836-938-18
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.005 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)