GF82526801
别名:
CU070271
1 of 10
Sigma-Aldrich
205168
氧化钇(III)
414980
硫
450227
六氟磷酸锂
Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
213292
757349
氟代碳酸乙烯酯
182702
聚偏二氟乙烯
901686
204927
381462
季戊四醇四-3-巯基丙酸酯
foil
Goodfellow 825-268-01
25 mm
0.015 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学