主要文件
GF81354898
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
别名:
AL010210
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
foil (disc)
制造商/商品名称
Goodfellow 813-548-98
直径× 厚度
4 mm × 0.01 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)