主要文件
GF81202755
Carbon - vitreous - 1000c
foil, thickness 0.10 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +0/-0.01mm
别名:
VC800210
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 812-027-55
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)