主要文件
GF79714413
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
别名:
FE205811
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
描述
2 micron polyesterimide insulation
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 797-144-13
长度
5 m
导体直径
0.025 mm
隔离层厚度
0.002 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)