主要文件
GF79633569
黄铜
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
别名:
CU020400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
30102010
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 796-335-69
长度
0.5 m
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)