Merck
GF79449272
黄铜
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 100 mm, wall thickness 0.455 mm
别名:
CU027510
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 794-492-72
長度
100 mm
外徑
3.17 mm
壁厚
0.455 mm