主要文件
GF79414375
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, hard
别名:
FE200297
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil (disks - hard)
制造商/商品名称
Goodfellow 794-143-75
直径× 厚度
10 mm × 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)