主要文件
GF79044947
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.1 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper annealed
别名:
FE020260
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 790-449-47
直径
6 mm
厚度
0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)