Key Documents
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 m, temper annealed
别名:
FA145120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 782-187-14
長度
100 m
直徑
0.6 mm