主要文件
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
别名:
CU075820
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 777-852-73
长度
200 m
直径
0.025 mm
隔离层厚度
0.004 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)