主要文件
GF77730004
氟化镁
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
别名:
MG516100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
99.99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 777-300-04
重量
100 g
最大肿块尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)