Merck
GF77042561
活性炭
rod, 3.0 mm diameter, length 150 mm, purity 99.999%
别名:
活性炭黑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141908
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.999%
形狀
rod
自燃溫度
842 °F
製造商/商標名
Goodfellow 770-425-61
電阻係數
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
長度
150 mm
直徑
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N