Key Documents
GF77037082
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
200mm rod, 9.5mm diameter
别名:
FK117920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 770-370-82
長度 × 直徑
200 mm × 9.5 mm