形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 769-123-08
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
長度 × 直徑
20 m × 0.125 mm
隔熱厚度
0.01 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N