主要文件
GF76618862
聚四氟乙烯
(PTFE), film, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, coil width 610 mm
别名:
FP301301
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 766-188-62
长度
0.5 m
线圈宽度
610 mm
厚度
0.1 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)