主要文件
GF75650137
聚四氟乙烯
(PTFE), tube, outside diameter 6.45mm, L 200 mm, wall thickness 0.05 mm
别名:
FP307066
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 756-501-37
長度
200 mm
壁厚
0.05 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)