GF74320567
别名:
NJ125825
1 of 10
Sigma-Aldrich
208779
二氧化硅/氧化铝负载镍
221651
铝镍合金催化剂
206199
氧化铝负载钌
221678
Raney®-镍
72240
铝镍合金
8.20876
Nickel catalyst
266981
镍
577995
677426
铁镍合金
Z562114
铂坩埚
polyimide insulation
wire (insulated)
Goodfellow 743-205-67
50 m
0.025 mm
0.0035 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学