方案
≥99.5%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 742-992-14
电阻
41.7 μΩ-cm
重量
50 g
最大零件尺寸
45 (micron)
沸点
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3