Merck
GF74202050
powder, 2 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.97+%
别名:
AG006030
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141740
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.97%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 742-020-50
电阻率
1.59 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
最大零件尺寸
2 (micron)
沸点
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)