Merck
GF74116728
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
别名:
IR006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ir
CAS号:
分子量:
192.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141720
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.995%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 741-167-28
電阻係數
4.71 μΩ-cm
重量
1 g
零件最大尺寸
850 (micron)
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI 密鑰
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials