方案
99.95%
表单
flakes
制造商/商品名称
Goodfellow 735-645-77
电阻率
185 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
沸点
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2