主要文件
GF73530558
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
别名:
AL130750
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 735-305-58
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)