主要文件
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
别名:
NI057961
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 730-414-98
长度
500 mm
直径
20.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)