主要文件
GF72832192
黄铜
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
别名:
CU025120
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
30102010
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 728-321-92
长度
2000 m
直径
0.08 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)