主要文件
GF72733439
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, annealed
别名:
FF230400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 727-334-39
尺寸 × 厚度
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)