Key Documents
GF71024420
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 15mm disks, 0.20mm thickness, annealed
别名:
FE040280
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (disks)
製造商/商標名
Goodfellow 710-244-20
尺寸 × 厚度
15 mm × 0.20 mm