Merck
GF70688267
rod, 10 mm diameter, length 200 mm, purity 99.97%
别名:
MG007922
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.97%
形狀
rod
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 706-882-67
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
長度
200 mm
直徑
10 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N