Merck
GF70666825
活性炭
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
别名:
活性炭黑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141908
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
方案
99.999%
表单
rod
自燃温度
842 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 706-668-25
电阻率
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
长度
100 mm
直径
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)