主要文件
GF69793600
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, annealed
别名:
FE220322
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 697-936-00
尺寸 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)