主要文件
GF69566620
Aluminum/Silicon
rod, Al99%/Si 1%, 5 mm diameter, bulk density 2.7 g/cm3, length 100 mm
别名:
AL057935
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
方案
≥99%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 695-666-20
长度
100 mm
直径
5 mm
堆积密度
2.7 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)