Merck
GF69380376
foil, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 0.76 mm
别名:
RE000234
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Re
CAS号:
分子量:
186.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141737
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 693-803-76
長度
0.2 m
線圈寬度
0.76 mm
厚度
0.05 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI 密鑰
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N