Merck
GF68425757
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
别名:
BI006105
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141706
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
方案
99.9999%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 684-257-57
电阻率
129 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大肿块尺寸
25 mm
沸点
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)