主要文件
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
别名:
VC006303
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 676-779-80
重量
25 g
標稱粒徑
2-3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)