主要文件
GF67057320
氮化铝
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 20 g, purity 99.5+%
别名:
AL646010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
方案
≥99.5%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 670-573-20
重量
20 g
平均粒径
1.4 μm (FSSR)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)