Merck
GF66925895
wire, 1.0 mm diameter, length 100 m, purity 99.5%
别名:
FE005172
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141721
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.5%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 669-258-95
电阻率
9.71 μΩ-cm
长度
100 m
直径
1.0 mm
沸点
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)