表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 663-335-06
重量
200 g
颜色
natural
标称颗粒尺寸
3 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3