Merck
GF65970816
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
别名:
AG006023
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 659-708-16
電阻係數
1.59 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
零件最大尺寸
45 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI 密鑰
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3