Merck
GF65145012
foam, thickness 46 mm, size 98 × 107 mm, bulk density 0.77 g/cm3
别名:
AL003880
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 651-450-12
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
尺寸
98 × 107 mm
厚度
46 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
0.77 g/cm3
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3