Merck
GF65129104
washer, length 25 pcs, size m3, outside diameter 6.0mm
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
31161807
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
包装
pkg of 25
制造商/商品名称
Goodfellow 651-291-04
电阻率
4.9 μΩ-cm, 20°C
沸点
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)