方案
99.998%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 649-536-14
重量
100 g
最大零件尺寸
45 (micron)
沸点
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
如需最新SDS信息,请访问www.goodfellow.com
法律信息
Goodfellow产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3