主要文件
GF64556860
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.5mm thickness, annealed
别名:
FE210341
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 645-568-60
长度 × 宽度 × 厚度
1 m × 20 mm × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)